Ethylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Buttersäureethylester, Butansäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
E15701-500ML
E15701-1L
E15701-25ML
SIALE15701-500MLEA
51.2
EUR
SIALE15701-500ML
SIALE15701-1L
SIALE15701-25ML
Ethylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Ethylbutyrat
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molecular Weight: 116,16 g/mol Siedepunkt: 252 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –92 °C Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 26 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009394 CAS-Nummer: 105-54-4 EINECS: 203-306-4 UN: 1180 ADR: 3,III Merck Index: 13,03810 |