Ethylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Buttersäureethylester, Butansäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W242705-1KG-K W242705-20KG-K W242705-4KG-K
SIALW242705-1KG-KEA 97.4 EUR
SIALW242705-1KG-K SIALW242705-20KG-K SIALW242705-4KG-K
Ethylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Ethylbutyrat
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 252 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –92 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009394
CAS-Nummer: 105-54-4
EINECS: 203-306-4
UN: 1180
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03810