Methylbutyrat 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Butansäuremethylester, Buttersäuremethylester

414140050 414141000 414142500
ACRO414140050EA 22.8 EUR
ACRO414140050 ACRO414141000 ACRO414142500
Methylbutyrat 99%
Methylbutyrat
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 102 °C
Schmelzpunkt: –84 °C
Dichte: 0,897 g/cm³
Flammpunkt: 12 °C
MDL: MFCD00009391
CAS-Nummer: 623-42-7
EINECS: 210-792-1
UN: 1237
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06062

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.893 to 0.899 g/ml
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR