Methylbutyrat 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Butansäuremethylester, Buttersäuremethylester
L04250.AE
L04250.AP
L04250.AEEA
23.6
EUR
L04250.AE
L04250.AP
Methylbutyrat 98+%
Methylbutyrat
Purity: 98+%
CAS No.: 623-42-7
Molecular Formula: CH3CH2CH2COOCH3
Formula Weight: 102.14
Flash Point: 11°(51°F)
Refractive Index: 1.3860
Melting Point: -85 to -84°
Boiling Point: 100-102°
Beilstein Reference: 1740743
Merck Reference: 14,6035
UN No.: 1237
MDL No.: MFCD00009391
Formel:
C₅H₁₀O₂ Molecular Weight: 102,13 g/mol Siedepunkt: 100…102 °C Schmelzpunkt: –85…–84 °C Dichte: 0,898 Flammpunkt: 11 °C (51 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009391 CAS-Nummer: 623-42-7 EINECS: 210-792-1 UN: 1237 ADR: 3,II Merck Index: 14,6035 |