Methylbutyrat, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Butansäuremethylester, Buttersäuremethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

19358-1ML 19358-5ML
19358-1MLEA 53.9 EUR
19358-1ML 19358-5ML
Methylbutyrat, Supelco®
Methylbutyrat
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –84 °C
Dichte: 0,8984 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 14 °C
MDL: MFCD00009391
CAS-Nummer: 623-42-7
EINECS: 210-792-1
UN: 1237
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06062
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdfae98b7b57a2df3847162c67299a617a68ef71&vid=98d464df5cc0fa3b86bed0d675d714753272e08d&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR