Methylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Butansäuremethylester, Buttersäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W269301-1KG-K W269301-20KG-K W269301-5KG-K
SIALW269301-1KG-KEA 104 EUR
SIALW269301-1KG-K SIALW269301-20KG-K SIALW269301-5KG-K
Methylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Methylbutyrat
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –84 °C
Dichte: 0,8984 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 14 °C
MDL: MFCD00009391
CAS-Nummer: 623-42-7
EINECS: 210-792-1
UN: 1237
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06062