Methylbutyrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Butansäuremethylester, Buttersäuremethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W269328-100G-K W269328-1KG-K W269328-4KG-K
SIALW269328-100G-KEA 98.1 EUR
SIALW269328-100G-K SIALW269328-1KG-K SIALW269328-4KG-K
Methylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Methylbutyrat
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –84 °C
Dichte: 0,8984 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 14 °C
MDL: MFCD00009391
CAS-Nummer: 623-42-7
EINECS: 210-792-1
UN: 1237
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06062

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR