Ethyllaurat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dodecansäureethylester, Ethyldodecanoat, Laurinsäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.05334.0005
8.05334.0250
8.05334.0005EA
24.8
EUR
8.05334.0005
8.05334.0250
Ethyllaurat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethyllaurat
Formel:
C₁₄H₂₈O₂ Molecular Weight: 228,38 g/mol Siedepunkt: 269 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –2 °C Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015065 CAS-Nummer: 106-33-2 EINECS: 203-386-0 Merck Index: 13,03851 |
Spezifikation Testergebnisse
Hill Formula | C₁₄H₂₈O₂ |
Chemical formula | CH₃(CH₂)₁₀COOC₂H₅ |
Molar Mass | 228.37 g/mol |
Boiling point | 272 °C (1013 hPa) |
Density | 0.86 g/cm³ (20 °C) |
Flash point | 138 °C |
Ignition temperature |
|
Melting Point | -2 °C |
Vapor pressure | 0.1 hPa (60 °C) |
Refractive Index | 1.4308 (20 °C, 589 nm) |
Solubility | (20 °C) insoluble |
LD 50 oral |
LD50 Rat |
LD 50 dermal |
LD50 Rabbit |
Storage class | 10 Combustible liquids not in Storage Class 3 |
WGK | WGK 2 water endangering |