Ethyllaurat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dodecansäureethylester, Ethyldodecanoat, Laurinsäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W244104-1KG-K W244104-20KG-K W244104-4KG-K
SIALW244104-1KG-KEA 80.6 EUR
SIALW244104-1KG-K SIALW244104-20KG-K SIALW244104-4KG-K
Ethyllaurat, Sigma-Aldrich®
Ethyllaurat
Formel: C₁₄H₂₈O₂
Molecular Weight: 228,38 g/mol
Siedepunkt: 269 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015065
CAS-Nummer: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Merck Index: 13,03851