Methyllaurat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Laurinsäuremethylester, Methyldodecanoat, Dodecansäuremethylester
A12492.06 A12492.14 A12492.22
A12492.06EA 42 EUR
A12492.06 A12492.14 A12492.22
Methyllaurat ≥99%
Methyllaurat
Purity: 99% CAS No.: 111-82-0 Molecular Formula: CH3(CH2)10CO2CH3 Formula Weight: 214.35 Flash Point: 125°(257°F) Refractive Index: 1.4325 Melting Point: 4-5° Boiling Point: 261-262° Beilstein Reference: 1767780 MDL No.: MFCD00008966
Formel: C₁₃H₂₆O₂
Molecular Weight: 214.35 g/mol
Siedepunkt: 261…262 °C
Schmelzpunkt: 4…5 °C
Dichte: 0.870
Flammpunkt: 125 °C (257 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008966
CAS-Nummer: 111-82-0
EINECS: 203-911-3