Methyllaurat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Laurinsäuremethylester, Methyldodecanoat, Dodecansäuremethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

234591-2.5G 234591-25G 234591-5G
SIAL234591-2.5GEA 47.1 EUR
SIAL234591-2.5G SIAL234591-25G SIAL234591-5G
Methyllaurat, Sigma-Aldrich®
Methyllaurat
Formel: C₁₃H₂₆O₂
Molecular Weight: 214.35 g/mol
Siedepunkt: 266
Schmelzpunkt: 4.5
Dichte: 0.8694 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008966
CAS-Nummer: 111-82-0
EINECS: 203-911-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR