Methyllaurat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Laurinsäuremethylester, Methyldodecanoat, Dodecansäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W271500-1KG
W271500-4KG
W271500-9KG
SIALW271500-1KGEA
108
EUR
SIALW271500-1KG
SIALW271500-4KG
SIALW271500-9KG
Methyllaurat, Sigma-Aldrich®
Methyllaurat
Formel:
C₁₃H₂₆O₂ Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 4,5 °C Dichte: 0,8694 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00008966 CAS-Nummer: 111-82-0 EINECS: 203-911-3 |