tert-Butylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B88209-100ML B88209-500ML B88209-5ML
SIALB88209-100MLEA 73.1 EUR
SIALB88209-100ML SIALB88209-500ML SIALB88209-5ML
tert-Butylacetat, Sigma-Aldrich®
tert-Butylacetat
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 98 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 90…97 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008807
CAS-Nummer: 540-88-5
EINECS: 208-760-7
UN: 1123
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01536