Ethylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigester, Essigsäureethylester, EtOAc
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W241415-10KG-K
W241415-1KG-K
W241415-5KG-K
SIALW241415-10KG-KEA
355
EUR
SIALW241415-10KG-K
SIALW241415-1KG-K
SIALW241415-5KG-K
Ethylacetat, Sigma-Aldrich®
Ethylacetat
Formel:
CH₃COOC₂H₅ Siedepunkt: 77,1 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –83 °C Dichte: 0,902 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009171 CAS-Nummer: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...