Octylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Essigsäureoctylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
O5500-100G-A O5500-5G-A
SIALO5500-100G-AEA 151 EUR
SIALO5500-100G-A SIALO5500-5G-A
Octylacetat, Sigma-Aldrich®
Octylacetat
Formel: C₁₀H₂₀O₂
Molecular Weight: 172,27 g/mol
Siedepunkt: 195…199 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –38,5 °C
Dichte: 0,885 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00009562
CAS-Nummer: 112-14-1
EINECS: 203-939-6