Octylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Essigsäureoctylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W280607-1KG-K W280607-20KG-K W280607-4KG-K
SIALW280607-1KG-KEA 107 EUR
SIALW280607-1KG-K SIALW280607-20KG-K SIALW280607-4KG-K
Octylacetat, Sigma-Aldrich®
Octylacetat
Formel: C₁₀H₂₀O₂
Molecular Weight: 172,27 g/mol
Siedepunkt: 195…199 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –38,5 °C
Dichte: 0,885 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00009562
CAS-Nummer: 112-14-1
EINECS: 203-939-6