Octylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Essigsäureoctylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W280615-100G W280615-1KG W280615-25G
SIALW280615-100GEA 140 EUR
SIALW280615-100G SIALW280615-1KG SIALW280615-25G
Octylacetat, Sigma-Aldrich®
Octylacetat
Formel: C₁₀H₂₀O₂
Molecular Weight: 172,27 g/mol
Siedepunkt: 195…199 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –38,5 °C
Dichte: 0,885 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00009562
CAS-Nummer: 112-14-1
EINECS: 203-939-6