Amylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Essigsäureamylester, Essigsäurepentylester, Pentylacetat
109584-1L 109584-250ML
SIAL109584-1LEA 169 EUR
SIAL109584-1L SIAL109584-250ML
Amylacetat, Sigma-Aldrich®
Amylacetat
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 149 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –71 °C
Dichte: 0,876 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 23 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009500
CAS-Nummer: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=b0e4dd5050dab83dda2db704a160c2058b4bd15a&prid=web&clid=SAPDAM