Amylacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Essigsäureamylester, Essigsäurepentylester, Pentylacetat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W504009-1KG W504009-20KG W504009-4KG W504009-500G
SIALW504009-1KGEA 104 EUR
SIALW504009-1KG SIALW504009-20KG SIALW504009-4KG SIALW504009-500G
Amylacetat, Sigma-Aldrich®
Amylacetat
Formel: C₇H₁₄O₂
Siedepunkt: 149 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –71 °C
Dichte: 0,876 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 23 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009500
CAS-Nummer: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=b0e4dd5050dab83dda2db704a160c2058b4bd15a&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR