Propylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Essigsäurepropylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W292508-10KG-K W292508-1KG-K W292508-20KG-K
SIALW292508-10KG-KEA 344 EUR
SIALW292508-10KG-K SIALW292508-1KG-K SIALW292508-20KG-K
Propylacetat, Sigma-Aldrich®
Propylacetat
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,886 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009372
CAS-Nummer: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN: 1276
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08026