Ethylhexanoat 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethylcaproat, Hexansäureethylester, Capronsäureethylester
164990050 164995000 164991000
ACRO164990050EA 21.6 EUR
ACRO164990050 ACRO164995000 ACRO164991000
Ethylhexanoat 99+%
Ethylhexanoat
Formel: C₈H₁₆O₂
Molecular Weight: 144,21 g/mol
Siedepunkt: 168 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 67 °C
Dichte: 0,869 g/cm³
Flammpunkt: 54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009511
CAS-Nummer: 123-66-0
EINECS: 204-640-3
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03812
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
Density (20°C) 0.867 to 0.871 kg/l
GC ≥99.0 %
Acid value ≤1 mg KOH/g