Ethylhexanoat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethylcaproat, Hexansäureethylester, Capronsäureethylester
A13985.0E
A13985.22
A13985.36
A13985.0EEA
233
EUR
A13985.0E
A13985.22
A13985.36
Ethylhexanoat ≥99%
Ethylhexanoat
Purity: 99%
CAS No.: 123-66-0
Molecular Formula: CH3(CH2)4CO2CH2CH3
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 49°(121°F)
Refractive Index: 1.4075
Melting Point: -67°
Boiling Point: 166°
Merck Reference: 14,3777
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009511
Formel:
C₈H₁₆O₂ Molecular Weight: 144,21 g/mol Siedepunkt: 166 °C Schmelzpunkt: –67 °C Dichte: 0,873 Flammpunkt: 49 °C (121 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009511 CAS-Nummer: 123-66-0 EINECS: 204-640-3 UN: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 14,3777 |