Ethylhexanoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethylcaproat, Hexansäureethylester, Capronsäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
148962-100ML
148962-5ML
SIAL148962-100MLEA
47
EUR
SIAL148962-100ML
SIAL148962-5ML
Ethylhexanoat, Sigma-Aldrich®
Ethylhexanoat
Formel:
C₈H₁₆O₂ Molecular Weight: 144,21 g/mol Siedepunkt: 168 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –67 °C Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 52 °C |
MDL:
MFCD00009511 CAS-Nummer: 123-66-0 EINECS: 204-640-3 UN: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 13,03812 |