Methylhexanoat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methylcaproat, Capronsäuremethylester, Hexansäuremethylester
A10757.0B
A10757.18
A10757.30
A10757.0BEA
184
EUR
A10757.0B
A10757.18
A10757.30
Methylhexanoat ≥99%
Methylhexanoat
Purity: 99%
CAS No.: 106-70-7
Molecular Formula: CH3(CH2)4CO2CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4050
Melting Point: -71°
Boiling Point: 150-151°
Beilstein Reference: 1744683
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009510
Formel:
C₇H₁₄O₂ Molecular Weight: 130,19 g/mol Siedepunkt: 150…151 °C Schmelzpunkt: –71 °C Dichte: 0,885 Flammpunkt: 45 °C (113 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009510 CAS-Nummer: 106-70-7 EINECS: 203-425-1 UN: 3272 ADR: 3,III |