Methylhexanoat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Methylcaproat, Capronsäuremethylester, Hexansäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20638.0005
8.20638.0250
8.20638.0005EA
21.1
EUR
8.20638.0005
8.20638.0250
Methylhexanoat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methylhexanoat
Formel:
C₇H₁₄O₂ Molecular Weight: 130,19 g/mol Siedepunkt: 151 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –63 °C Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009510 CAS-Nummer: 106-70-7 EINECS: 203-425-1 UN: 1993 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 1.33 g/l (20 °C) |
Melting Point | -71 °C |
Molar Mass | 130.19 g/mol |
Boiling Point | 151 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 3.7 hPa (20 °C) |
Flash Point | 41 °C |
Refractive Index | 1.396 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.88 g/cm3 (20 °C) |