Methylhexanoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methylcaproat, Capronsäuremethylester, Hexansäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W270806-1KG W270806-20KG W270806-4KG
SIALW270806-1KGEA 102 EUR
SIALW270806-1KG SIALW270806-20KG SIALW270806-4KG
Methylhexanoat, Sigma-Aldrich®
Methylhexanoat
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 151 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009510
CAS-Nummer: 106-70-7
EINECS: 203-425-1
UN: 3272
ADR: 3,III