Ethylformiat 98+%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ameisensäureethylester
150670010
150670025
150675000
150670251
ACRO150670010EA
80.1
EUR
ACRO150670010
ACRO150670025
ACRO150675000
ACRO150670251
Ethylformiat 98+%, rein
Ethylformiat
Formel:
C₃H₆O₂ Molecular Weight: 74.08 g/mol Siedepunkt: 54 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –80 °C Dichte: 0.917 g/cm³ Flammpunkt: –20 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003294 CAS-Nummer: 109-94-4 EINECS: 203-721-0 UN: 1190 ADR: 3 II Merck Index: 13,03841 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3580 to 1.3630 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...