Ethylformiat zur Synthese
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ameisensäureethylester
8.00891.1000 8.00891.9045 8.00891.9025
8.00891.1000EA 0 EUR
8.00891.1000 8.00891.9045 8.00891.9025
Ethylformiat zur Synthese
Ethylformiat
Formel: C₃H₆O₂
Molecular Weight: 74,08 g/mol
Siedepunkt: 148 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003294
CAS-Nummer: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
UN: 1190
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03841