Ethylformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W243418-10KG-K W243418-1KG-K W243418-25KG-K
SIALW243418-10KG-KEA 364 EUR
SIALW243418-10KG-K SIALW243418-1KG-K SIALW243418-25KG-K
Ethylformiat, Sigma-Aldrich®
Ethylformiat
Formel: C₃H₆O₂
Siedepunkt: 148 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003294
CAS-Nummer: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
UN: 1190
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03841