Methylformiat 97%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ameisensäuremethylester
126820010 126820025
ACRO126820010EA 35.7 EUR
ACRO126820010 ACRO126820025
Methylformiat 97%, rein
Methylformiat
Formel: C₂H₄O₂
Molecular Weight: 60.05 g/mol
Siedepunkt: 31…33 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 0.968 g/cm³
Flammpunkt: –32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003291
CAS-Nummer: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
UN: 1243
ADR: 3 I
Merck Index: 12,06153
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3420 to 1.3440 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥96.0 %