Methylformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ameisensäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
291056-100ML
291056-1L
SIAL291056-100MLEA
102
EUR
SIAL291056-100ML
SIAL291056-1L
Methylformiat, Sigma-Aldrich®
Methylformiat
Formel:
C₂H₄O₂ Molecular Weight: 60.05 g/mol Siedepunkt: 32 Schmelzpunkt: –100.4 °C Dichte: 0.9713 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –32 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003291 CAS-Nummer: 107-31-3 EINECS: 203-481-7 UN: 1243 ADR: 3 I Merck Index: 12,06153 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...