Butylstearat, tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Stearinsäurebutylester, Butyloctadecanoat
36338.36 36338.A3
36338.36EA 57.5 EUR
36338.36 36338.A3
Butylstearat, tech.
Butylstearat
CAS No.: 123-95-5 Molecular Formula: CH3(CH2)16COO(CH2)3CH3 Formula Weight: 340.59 Flash Point: 160°(320°F) Physical Form: Liquid Density: 0.861 Refractive Index: 1.4430 Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: 17-22° Boiling Point: 343° Beilstein Reference: 1792866 Merck Reference: 14,1589 MDL No.: MFCD00026669
Formel: C₂₂H₄₄O₂
Molecular Weight: 340.59 g/mol
Siedepunkt: 343 °C
Schmelzpunkt: 17…22 °C
Dichte: 0.861
Flammpunkt: 160 °C (320 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026669
CAS-Nummer: 123-95-5
EINECS: 204-666-5
Merck Index: 14,1589