Ethyloctanoat 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Ethylcaprylat, Caprylsäureethylester, Octansäureethylester
150510050
150511000
150515000
ACRO150510050EA
23.3
EUR
ACRO150510050
ACRO150511000
ACRO150515000
Ethyloctanoat 99+%
Ethyloctanoat
Formel:
C₁₀H₂₀O₂ Molecular Weight: 172,27 g/mol Siedepunkt: 206 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –47 °C Dichte: 0,868 g/cm³ Flammpunkt: 75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009552 CAS-Nummer: 106-32-1 EINECS: 203-385-5 Merck Index: 13,03813 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4150 to 1.4200 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Specific gravity | (20°C) 0.866 to 0.87 |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |