Ethyloctanoat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethylcaprylat, Caprylsäureethylester, Octansäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00202.0005 8.00202.0250 8.00202.9010
8.00202.0005EA 24.8 EUR
8.00202.0005 8.00202.0250 8.00202.9010
Ethyloctanoat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethyloctanoat
Formel: C₁₀H₂₀O₂
Molecular Weight: 172,27 g/mol
Siedepunkt: 206 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –47 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009552
CAS-Nummer: 106-32-1
EINECS: 203-385-5
Merck Index: 13,03813
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.070 g/l (25 °C)
Melting Point -47 °C
Molar Mass 172.27 g/mol
Boiling Point 208 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.4166 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 325 °C
Synonyms Ethyl caprylate, Octanoic acid ethyl ester
Hill Formula C10H20O2
Chemical Formula CH3(CH2)6COOC2H5