Ethyloctanoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethylcaprylat, Caprylsäureethylester, Octansäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W244902-1KG-K W244902-20KG-K W244902-4KG-K
SIALW244902-1KG-KEA 87.8 EUR
SIALW244902-1KG-K SIALW244902-20KG-K SIALW244902-4KG-K
Ethyloctanoat, Sigma-Aldrich®
Ethyloctanoat
Formel: C₁₀H₂₀O₂
Molecular Weight: 172,27 g/mol
Siedepunkt: 206 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –47 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009552
CAS-Nummer: 106-32-1
EINECS: 203-385-5
Merck Index: 13,03813