Methyloctanoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Caprylsäuremethylester, Octansäuremethylester, Methylcaprylat
A10991.18
A10991.30
A10991.18EA
51.3
EUR
A10991.18
A10991.30
Methyloctanoat ≥98%
Methyloctanoat
Purity: 99%
CAS No.: 111-11-5
Molecular Formula: CH3(CH2)6CO2CH3
Formula Weight: 158.24
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4170
Melting Point: -40°
Boiling Point: 193-194°
Beilstein Reference: 1752270
MDL No.: MFCD00009551
Formel:
C₉H₁₈O₂ Siedepunkt: 193…194 °C Schmelzpunkt: –40 °C Dichte: 0,875 Flammpunkt: 72 °C (161 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009551 CAS-Nummer: 111-11-5 EINECS: 203-835-0 |