Methyloctanoat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Caprylsäuremethylester, Octansäuremethylester, Methylcaprylat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14927.0025 8.14927.0100
8.14927.0025EA 35.2 EUR
8.14927.0025 8.14927.0100
Methyloctanoat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methyloctanoat
Formel: C₉H₁₈O₂
Molecular Weight: 158,24 g/mol
Siedepunkt: 190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –36,7 °C
Dichte: 0,877 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009551
CAS-Nummer: 111-11-5
EINECS: 203-835-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.064 g/l (20 °C)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 158.24 g/mol
Boiling Point 193 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (34.2 °C)
Flash Point 68 °C
Density 0.877 g/cm3 (20 °C)