Methyloctanoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Caprylsäuremethylester, Octansäuremethylester, Methylcaprylat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
260673-25G 260673-100G
SIAL260673-25GEA 51.2 EUR
SIAL260673-25G SIAL260673-100G
Methyloctanoat, Sigma-Aldrich®
Methyloctanoat
Formel: C₉H₁₈O₂
Molecular Weight: 158,24 g/mol
Siedepunkt: 190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –36,7 °C
Dichte: 0,877 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 68 °C
MDL: MFCD00009551
CAS-Nummer: 111-11-5
EINECS: 203-835-0