Methyloctanoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Caprylsäuremethylester, Octansäuremethylester, Methylcaprylat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W272809-1KG-K
W272809-9KG-K
SIALW272809-1KG-KEA
94.4
EUR
SIALW272809-1KG-K
SIALW272809-9KG-K
Methyloctanoat, Sigma-Aldrich®
Methyloctanoat
Formel:
C₉H₁₈O₂ Molecular Weight: 158,24 g/mol Siedepunkt: 190 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –36,7 °C Dichte: 0,877 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 68 °C |
MDL:
MFCD00009551 CAS-Nummer: 111-11-5 EINECS: 203-835-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...