Ethylvalerat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pentansäureethylester, Ethylpentanoat, Valeriansäureethylester
A14854.0F
A14854.AE
A14854.AP
A14854.0FEA
194
EUR
A14854.0F
A14854.AE
A14854.AP
Ethylvalerat ≥98%
Ethylvalerat
Purity: 98%
CAS No.: 539-82-2
Molecular Formula: CH3(CH2)3CO2CH2CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.400
Melting Point: -92 to -90°
Boiling Point: 142-145°
Beilstein Reference: 1744680
Merck Reference: 14,9904
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009479
Formel:
C₇H₁₄O₂ Molecular Weight: 130.19 g/mol Siedepunkt: 142…145 °C Schmelzpunkt: –92…–90 °C Dichte: 0.874 Flammpunkt: 38 °C (100 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009479 CAS-Nummer: 539-82-2 EINECS: 208-726-1 UN: 3272 Merck Index: 12,10042 |