Methylvalerat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methylpentanoat, Valeriansäuremethylester, Pentansäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
94560-1ML 94560-5ML
94560-1MLEA 53.9 EUR
94560-1ML 94560-5ML
Methylvalerat, Supelco®
Methylvalerat
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 126,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –91 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009478
CAS-Nummer: 624-24-8
EINECS: 210-838-0
UN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c95bbface3ef29e0578cd66188e752ea28559c4&vid=4e04a00e31270eb3d2be638e2b6455dff66c246b&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=822e9ae15152e988a042fbf64d1987493a8ac2fb&vid=bc6d3aaf1e1367204270e06afd8dba06ef93950d&prid=web&clid=SAPDAM