Methylvalerat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methylpentanoat, Valeriansäuremethylester, Pentansäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
W275204-4KG-K W275204-9KG-K
SIALW275204-4KG-KEA 491 EUR
SIALW275204-4KG-K SIALW275204-9KG-K
Methylvalerat, Sigma-Aldrich®
Methylvalerat
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 126,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –91 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009478
CAS-Nummer: 624-24-8
EINECS: 210-838-0
UN: 3272
ADR: 3,II