Ethylpropionat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Propionsäureethylester
A16650.AK A16650.AU
A16650.AKEA 26.4 EUR
A16650.AK A16650.AU
Ethylpropionat ≥99%
Ethylpropionat
Purity: 99% CAS No.: 105-37-3 Molecular Formula: CH3CH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 102.13 Flash Point: 12°(54°F) Refractive Index: 1.3850 Melting Point: -74° Boiling Point: 99° Beilstein Reference: 506287 Merck Reference: 14,3847 UN No.: 1195 MDL No.: MFCD00009308
Formel: C₅H₁₀O₂
Siedepunkt: 99 °C
Schmelzpunkt: –74 °C
Dichte: 0,891
Flammpunkt: 12 °C (54 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009308
CAS-Nummer: 105-37-3
EINECS: 203-291-4
UN: 1195
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3847