Ethylpropionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Propionsäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W245607-10KG-K W245607-1KG-K W245607-20KG-K
SIALW245607-10KG-KEA 292 EUR
SIALW245607-10KG-K SIALW245607-1KG-K SIALW245607-20KG-K
Ethylpropionat, Sigma-Aldrich®
Ethylpropionat
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –74 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009308
CAS-Nummer: 105-37-3
EINECS: 203-291-4
UN: 1195
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03878