Ethylpropionat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Propionsäureethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W245615-100G-K W245615-1KG-K W245615-5KG-K
SIALW245615-100G-KEA 99.8 EUR
SIALW245615-100G-K SIALW245615-1KG-K SIALW245615-5KG-K
Ethylpropionat, Sigma-Aldrich®
Ethylpropionat
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –74 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009308
CAS-Nummer: 105-37-3
EINECS: 203-291-4
UN: 1195
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03878

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR