Methylpropionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Propanoic acid methyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
109258-100ML 109258-500ML
SIAL109258-100MLEA 33.9 EUR
SIAL109258-100ML SIAL109258-500ML
Methylpropionat, Sigma-Aldrich®
Methylpropionat
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 79,7
Schmelzpunkt: –87 °C
Dichte: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009306
CAS-Nummer: 554-12-1
EINECS: 209-060-4
UN: 1248
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06191