Dimethylcarbonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Kohlensäuredimethylester, Methylcarbonat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03525.0100 8.03525.1000 8.03525.2500
8.03525.0100EA 28.7 EUR
8.03525.0100 8.03525.1000 8.03525.2500
Dimethylcarbonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dimethylcarbonat
Formel: C₃H₆O₃
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0,5…4.7 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008420
CAS-Nummer: 616-38-6
EINECS: 210-478-4
UN: 1161
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06117
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 139 g/l (20 °C)
Melting Point 0.5 - 4.7 °C
Molar Mass 90.08 g/mol
Boiling Point 90 °C (1016 hPa)
Vapor Pressure 53 hPa (20 °C)
Flash Point 16.7 °C
Explosion Limit 4.22 - 12.87 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) no data available
Ignition Point 458 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid