Bis(2-ethylhexyl)sebacat, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
84818-25ML 84818-5ML
84818-25MLEA 315 EUR
84818-25ML 84818-5ML
Bis(2-ethylhexyl)sebacat, Supelco®
Bis(2-ethylhexyl)sebacat
Formel: C₂₆H₅₀O₄
Siedepunkt: 435 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –55 °C
Dichte: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 213 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009497
CAS-Nummer: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Index: 13,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=120480b47b72f4bd6af2279cceed205f7d5fc5a5&vid=fbe8a6088bd7040db88932db94614744b10ff03f&prid=web&clid=SAPDAM