Diethylsebacat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,10-Decandisäurediethylester, Sebacinsäurediethylester, Decandisäurediethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

246077-100ML 246077-500ML
SIAL246077-100MLEA 60.3 EUR
SIAL246077-100ML SIAL246077-500ML
Diethylsebacat, Sigma-Aldrich®
Diethylsebacat
Formel: C₁₄H₂₆O₄
Molecular Weight: 258,36 g/mol
Siedepunkt: 312 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 0,9646 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009219
CAS-Nummer: 110-40-7
EINECS: 203-764-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR