Diethylmalonat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Malonsäurediethylester, 1,3-Propandisäurediethylester, Malonester, Ethylmalonat
A15468.0C
A15468.0E
A15468.36
A15468.0CEA
390
EUR
A15468.0C
A15468.0E
A15468.36
Diethylmalonat ≥99%
Diethylmalonat
Purity: 99%
CAS No.: 105-53-3
Molecular Formula: C7H12O4
Formula Weight: 160.17
Flash Point: 90°(194°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.055
Refractive Index: 1.4140
Odour: Pleasant
Melting Point: -50°
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 774687
Merck Reference: 14,3823
MDL No.: MFCD00009195
Formel:
C₇H₁₂O₄ Molecular Weight: 160,17 g/mol Siedepunkt: 198…200 °C Schmelzpunkt: –50 °C Dichte: 1,055 Flammpunkt: 90 °C (194 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009195 CAS-Nummer: 105-53-3 EINECS: 203-305-9 Merck Index: 14,3823 |